Learn More
BPNT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518787
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11356763
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.
BPNT1 Polyclonal antibody specifically detects BPNT1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BPNT1
Polyclonal
Unconjugated
Bpnt1
3'(2'), 5'-bisphosphate nucleotidase 1; 3'(2'),5'-bisphosphate nucleotidase 1; Bisphosphate 3'-nucleotidase 1; BPNT1; BPntase; epididymis luminal protein 20; HEL20; PAP-inositol 1,4-phosphatase; PAP-inositol-1,4-phosphatase; PIP; Sal3; scHAL2 analogous 3; testicular tissue protein Li 29
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
10380
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O95861
Bpnt1
Synthetic peptide sequence (RNYDYYASRVPESIK) corresponding to the C-terminus amino acids of BPNT1