Learn More
Blood Group A1B Antigen Monoclonal Antibody (HE-24), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA121745
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11571310
  • 470.00 € / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-21745 detects Blood Group A1B Antigen in Human samples.
Blood Group A1B Antigen Monoclonal antibody specifically detects Blood Group A1B Antigen in Human samples. It is validated for Agglutination.
Spezifikation
Spezifikation
Blood Group A1B Antigen
Monoclonal
Conc. Not Determined
tissue culture supernatant with no preservative
Mouse
1 mL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Agglutination
HE-24
Unconjugated
Blood Group A
Glycoprotein fraction isolated from the saliva of secretors with blood group A.
RUO
Human
Antibody
IgM