Learn More
BLZF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541466
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15514822
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: DPVTCKESSP DNPFFESSPT TLLATKKNIG RFHPYTRYEN ITFNCCNHCR Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%
BLZF1 Polyclonal antibody specifically detects BLZF1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BLZF1
Polyclonal
Unconjugated
BLZF1
1700030G05Rik; Basic leucine zipper nuclear factor 1; basic leucine zipper nuclear factor 1 (JEM-1); Blzf1; blzf1 protein; Blzf1l; cytoplasmic protein; fe06a04; Golgin45; Golgin-45; Golgin-45; golgin-45; JEM1; JEM-1; JEM-1s; JEM-1short protein; LOC504820 protein; MGC22497; p45 basic leucine-zipper nuclear factor; wu:fe06a04; zgc:66280; zgc:85871
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
8548
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9H2G9
BLZF1
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human BLZF1