Learn More
BMI-1, clone: 1H6B10G7, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 375400
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10077812
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Component of the Polycomb group (PcG) multiprotein PRC1 complex, a complex required to maintain the transcriptionally repressive state of many genes, including Hox genes, throughout development. PcG PRC1 complex acts via chromatin remodeling and modification of histones; it mediates monoubiquitination of histone H2A 'Lys-119', rendering chromatin heritably changed in its expressibility. In the PRC1 complex, it is required to stimulate the E3 ubiquitin-protein ligase activity of RNF2/RING2.
Spezifikation
Spezifikation
Bmi-1
Monoclonal
0.5mg/mL
BMI1
BMI1, PCGF4, RNF51, Polycomb complex protein BMI-1, Polycomb group RING finger protein 4, RING finger protein 51
Mouse
Protein A
RUO
648
-20°C
Liquid
ELISA, Western Blot
1H6B10G7
Unconjugated
P35226
BMI1
Synthetic peptide derived from the mid region of the human Bim-1 protein.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1 κ