missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMI-1 Polyclonal Antibody, DyLight™ 488, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA522846

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13277968

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Suggested positive control: human and mouse skeletal muscle.

BMI-1 Polyclonal antibody specifically detects BMI-1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

BMI-1
Polyclonal
DyLight 488
BMI1
AW546694; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog; Bmi1; Bmi-1; BMI1 polycomb ring finger oncogene; BMI1 polycomb ring finger proto-oncogene; BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog; Pcgf4; Pcgf4 antibody; Polycomb complex protein BMI-1; polycomb group protein Bmi1; polycomb group ring finger 4; polycomb group RING finger protein 4; RING finger protein 51; RNF51; RP11-573G6.1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
12151, 648
4° C, store in dark
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
0.66 mg/mL
50mM sodium borate with 0.05% sodium azide
P25916, P35226
BMI1
A synthetic peptide made to an internal region (within residues 1-100) of the human Bmi1 protein.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote