Learn More
BMI-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA523308
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13277888
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BMI-1 Polyclonal antibody specifically detects BMI-1 in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BMI-1
Polyclonal
Unconjugated
BMI1
AW546694; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1; B lymphoma Mo-MLV insertion region 1 homolog; Bmi1; Bmi-1; BMI1 polycomb ring finger oncogene; BMI1 polycomb ring finger proto-oncogene; BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; murine leukemia viral (bmi-1) oncogene homolog; Pcgf4; Pcgf4 antibody; Polycomb complex protein BMI-1; polycomb group protein Bmi1; polycomb group ring finger 4; polycomb group RING finger protein 4; RING finger protein 51; RNF51; RP11-573G6.1
Rabbit
Protein A
RUO
12151, 307151, 648
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
P25916, P35226
BMI1
A portion of amino acids 270-320 of human BMI1
100 μg
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat