Learn More
BMP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537844
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15554781
  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with dog, pig and cow based on sequence homology.
BMP1 Polyclonal antibody specifically detects BMP1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BMP1
Polyclonal
Unconjugated
BMP1
BMP; Bmp1; BMP-1; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 1; FLJ44432; mammalian tolloid protein; mTld; OI13; PCOLC; Pcp; PCP2; pCP-2; procollagen C-endopeptidase; procollagen C-proteinase; procollagen C-proteinase 3; TLD
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
12153, 649, 83470
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P13497, P98063
BMP1
Peptide with sequence C-DTIVPKYEVNGVK, from the internal region of BMP1 (aa284-296)
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat