Learn More
BMP-2 Monoclonal Antibody (100221), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA523763
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15563452
  • 516.00 € / 500 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In Western blots, this antibody shows less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) BMP-3, rhBMP-4, rhBMP-5, rhBMP-6, or rhBMP-7. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
BMP-2 Monoclonal antibody specifically detects BMP-2 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BMP-2
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P12643
BMP2
CHO-derived recombinant human BMP-2 Gln283-Arg396
500 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2b
ELISA, Western Blot
100221
Unconjugated
BMP2
2610024H22Rik; AI467020; AL117858; AW546137; BB189135; BDA2; BMP; BMP2; BMP-2; BMP2A; BMP-2A; BMPRII; BMPR-II; Bone morphogenetic protein; Bone morphogenetic protein 2; bone morphogenetic protein 2 precursor (BMP-2) (BMP-2A); bone morphogenetic protein 2A; H-BMP-2; morphogen
Mouse
Protein A/G
RUO
650
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized