missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BIKE Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA533369

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15324731

  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon (100%); Mouse (93%); Chicken, Zebrafish (87%). Antigen retrieval requires Proteinase K treatment.

BIKE Polyclonal antibody specifically detects BIKE in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation

Spezifikation

BIKE
Polyclonal
Unconjugated
BMP2K
4933417M22Rik; AA673486; AV128808; BIKE; Bike kinase; BMP2 inducible kinase; BMP-2 inducible kinase; BMP-2-inducible protein kinase; Bmp2k; HRIHFB2017
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
55589
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9NSY1
BMP2K
Synthetic 15 amino acid peptide from N-terminus of human BMP2K.
50 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote