missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ETK Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA514769

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 10213170

  • 514.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ETK Polyclonal antibody specifically detects ETK in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ETK
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
P51813, P97504
BMX
KLH conjugated synthetic peptide between 212-242 amino acids from the central region of human BMX
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
BMX
BMX; BMX non-receptor tyrosine kinase; bone marrow tyrosine kinase gene in chromosome X protein; Bone marrow tyrosine kinase gene in chromosome X protein homolog; BTK-like on X chromosome; cytoplasmic tyrosine-protein kinase BMX; epa3; Epithelial and endothelial tyrosine kinase; ETK; Etk/Bmx; Etk/Bmx cytosolic tyrosine kinase; NTK38; NTK38 tyrosine kinase; PSCTK2; PSCTK3; RGD1565643; Tyro8; TYRO8 protein tyrosine kinase 8
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
12169, 660
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote