Learn More
BNC1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA523205
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13267148
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BNC1 Polyclonal antibody specifically detects BNC1 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BNC1
Polyclonal
Unconjugated
BNC1
AI047752; AW546376; basonuclin 1; BNC; bnc 1; Bnc1; BSN1; HsT19447; zinc finger protein basonuclin-1
Rabbit
Protein G
RUO
646
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
Q01954
BNC1
A portion of amino acids 330-380 of human Bnc 1 protein
100 μg
Primary
Human, Non-human Primate