Learn More
Mouse anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen MA516733
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15257544
  • 495.00 € / 250 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mouse anti Bovine IgG, clone IL-A2 is specific for bovine Immunoglobulin G (IgG). The specificity of this antibody for bovine IgG1 and IgG2 has been demonstrated by ELISA.
Bovine IgG (H+L) Monoclonal antibody specifically detects Bovine IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Bovine IgG (H+L)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.01% thimerosal
Purified bovine IgG
250 μg
Secondary
4° C, do not freeze
IgG1
ELISA
IL-A2
HRP
Mouse
Protein A
RUO
Bovine