missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Goat anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody, TRITC, Invitrogen™

Goat Polyclonal Secondary Antibody

Marke:  Invitrogen A18756

78.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15470734

  • 117.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beschreibung

Beschreibung

The sensitivity of each lot of antibody is confirmed using ELISA. The specificity of each lot of antibody is confirmed by immunoelectrophoresis (IEP). Rehydrate with 1.1 mL of deionized water and let stand 30 minutes at room temperature to dissolve. (Product has been overfilled to ensure complete recovery.) Centrifuge to remove any particulates. Prepare fresh working dilution daily. 1 year from date of receipt. Prepare working dilution prior to use and then discard. Based on Immunoelectrophoresis, no reactivity is observed to: non-immunoglobulin bovine serum immunoglobulins.

Bovine IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects Bovine IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

Bovine IgG (H+L)
Polyclonal
TRITC
Goat
Affinity chromatography
RUO
Bovine
Lyophilized
Immunocytochemistry
1 mg/mL
PBS with 1% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.2
Bovine IgG (H+L)
1 mg
Secondary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote