Learn More
Sheep anti-Bovine IgM Secondary Antibody, HRP, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Secondary Antibody
Marke:  Invitrogen PA184688
302.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11509210
  • 454.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sheep anti bovine IgM recognizes bovine IgM and shows no cross-reactivity with other bovine immunoglobulin classes in immunoelectrophoresis. Sheep anti bovine IgM may cross-react with IgM from other species.
Bovine IgM Polyclonal antibody specifically detects Bovine IgM in Bovine samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Bovine IgM
Polyclonal
HRP
Sheep
Affinity chromatography
RUO
Bovine
Liquid
ELISA
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.05% ProClin 300
Purified bovine IgM.
1 mg
Secondary
4° C, do not freeze