Learn More
Bovine Papilloma Virus Type 1 E2 Monoclonal Antibody (1E2), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA171534
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11570362
  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects BPV type 1 E2 protein, amino acids 182-190 (TTGHYSVRD).
Bovine Papilloma Virus Type 1 E2 Monoclonal antibody specifically detects Bovine Papilloma Virus Type 1 E2 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Bovine Papilloma Virus Type 1 E2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and no preservative; pH 7.4
P03122
E2
Recombinant full length BPV type I E2 protein purified from E. coli
100 μg
Primary
Virus
Antibody
IgG
ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
1E2
Unconjugated
E2
BPV; BPV Protein E2; BPV-1; BPV1-E2
Mouse
Protein A
RUO
1489020
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles