Learn More
Bovine Papilloma Virus Type 1 E2 Monoclonal Antibody (1E4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA171535
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11580362
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-71535 detects BPV-1 E2 protein in viral/infected samples. MA1-71535 has been successfully used in Western Blot and Immunofluorescence assays. The immunogen used to produce MA1-71535 is from amino acid region 250-280.
Bovine Papilloma Virus Type 1 E2 Monoclonal antibody specifically detects Bovine Papilloma Virus Type 1 E2 in Virus samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Bovine Papilloma Virus Type 1 E2
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and no preservative
P03122
E2
BPV-1 E2 protein.
100 μg
Primary
Virus
Antibody
IgG1
ELISA, Immunocytochemistry, Western Blot
1E4
Unconjugated
E2
BPV; BPV Protein E2; BPV-1; BPV1-E2
Mouse
Protein A
RUO
1489020
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles