missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRCC3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA529002

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13413127

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: A431. Predicted reactivity: Mouse (89%), Rat (85%), Pig (90%), Bovine (89%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

BRCC3 Polyclonal antibody specifically detects BRCC3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

BRCC3
Polyclonal
Unconjugated
BRCC3
6.1A protein; BRCA1/BRCA2-containing complex subunit 3; BRCA1/BRCA2-containing complex subunit 36; BRCA1/BRCA2-containing complex, subunit 3; BRCA1-A complex subunit BRCC36; Brcc3; BRCC36; BRISC complex subunit BRCC36; C6.1A; CXorf53; lys-63-specific deubiquitinase BRCC36; RP11-143H17.2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79184
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P46736
BRCC3
Full length human BRCC36 Recombinant protein.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote