Learn More
STAP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA511545
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10200880
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
STAP1 Polyclonal antibody specifically detects STAP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
STAP1
Polyclonal
Unconjugated
STAP1
AI586015; BCR downstream signaling 1; BCR downstream-signaling protein 1; BRDG1; docking protein BRDG1; signal transducing adaptor family member 1; signal-transducing adaptor protein 1; Stap1; STAP-1; Stem cell adaptor protein 1; stem cell adaptor protein STAP-1
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
26228, 56792
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.0 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q9JM90, Q9ULZ2
STAP1
KLH conjugated synthetic peptide between 41-70 amino acids from the N-terminal region of human BRDG 1
400 μL
Primary
Human, Mouse