Learn More
BrdU Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532256
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13456777
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HeLa cells were treated with 100uM BrdU for 4hrs, U343 cells were treated with 10 μM BrdU for 18hrs. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
BrdU Polyclonal antibody specifically detects BrdU in Chemical samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
BrdU
Polyclonal
Unconjugated
5-Bromo-2-deoxyuridine; Bromodeoxyuridine
BrdU conjugated to KLH
100 μL
Primary
Antibody
IgG
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Chemical
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ALG9 ANTIBODY
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-2-methyl-3(2H)-isothiazolone