Learn More
BRUNOL5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518805
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11326783
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BRUNOL5 Polyclonal antibody specifically detects BRUNOL5 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BRUNOL5
Polyclonal
Unconjugated
CELF5
4930565A21Rik; BRUNOL5; BRUNOL-5; bruno-like 5; bruno-like 5 RNA binding protein; bruno-like 5, RNA binding protein; Bruno-like protein 5; CELF5; CELF-5; CUG-BP and ETR-3 like factor 5; CUG-BP- and ETR-3-like factor 5; CUGBP Elav-like family member 5; CUGBP, Elav-like family member 5; RGD1565016; RNA-binding protein BRUNOL-5
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
60680
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8N6W0
CELF5
Synthetic peptide sequence (EPPGGQPDGMKD) corresponding to the internal amino acids of BRUNOL5