Learn More
BRUNOL4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA541893
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15525112
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: PMAAFAAAQM QQMAALNMNG LAAAPMTPTS GGSTPPGITA PAVPSIPSPI Sequence homology: Cow: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%
BRUNOL4 Polyclonal antibody specifically detects BRUNOL4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BRUNOL4
Polyclonal
Unconjugated
CELF4
A230070D14Rik; Brul4; Bruno -like 4; brunol4; BRUNOL-4; bruno-like 4, RNA binding protein; bruno-like protein 4; C130060B05Rik; celf4; CELF-4; CUGBP; CUG-BP and ETR-3 like factor 4; CUG-BP- and ETR-3-like factor 4; CUGBP Elav-like family member 4; CUGBP, Elav-like family member 4; LYST-interacting protein LIP9; RNA-binding protein BRUNOL4; RNA-binding protein BRUNOL-4; zgc:92761
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
56853
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9BZC1
CELF4
Synthetic peptide directed towards the middle region of human BRUNOL4