Learn More
BST-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA529561
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13453717
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, H1299, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Rat (82%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
BST-1 Polyclonal antibody specifically detects BST-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BST-1
Polyclonal
Unconjugated
Bst1
114/A10; A530073F09; ADP-ribosyl cyclase 2; ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 2; antigen BP3; Bone marrow stromal antigen 1; bone marrow stromal cell antigen 1; Bp3; Bp-3; BP-3 alloantigen; Bst1; BST-1; Bsta1; cADPr hydrolase 2; CD157; CD157 antigen; Cyclic ADP-ribose hydrolase 2; leukocyte antigen 65; Ly65; Ly-65; NAD(+) nucleosidase; NAD+ nucleosidase
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
683
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q10588
Bst1
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 146 of Human BST1