Learn More
BST-2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA523505
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13258648
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
BST-2 Polyclonal antibody specifically detects BST-2 in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
BST-2
Polyclonal
Unconjugated
Bst2
2310015I10Rik; bone marrow stromal antigen 2; bone marrow stromal cell antigen 2; Bst2; BST-2; C87040; CD317; Damp1; DAMP-1; DAMP-1 protein homolog; GREG; HM1.24 antigen; NPC-A-7; PDCA-1; protein DAMP-1; TETHERIN
Rabbit
Protein A
RUO
378947, 684, 69550
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
Q10589, Q811A2, Q8R2Q8
Bst2
A portion of amino acids 80-130 of human BST2
100 μg
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat