missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTG1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA525035

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13222659

  • 516.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine, chicken and rat based on sequence homology.

BTG1 Polyclonal antibody specifically detects BTG1 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

BTG1
Polyclonal
Unconjugated
BTG1
AI426953; anti-proliferative factor; APRO2; AW546738; B cell translocation gene 1, anti-proliferative; B-cell translocation gene 1 protein; B-cell translocation gene 1, anti-proliferative; BTG anti-proliferation factor 1; Btg1; Protein BTG1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
12226, 694
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.4
PBS with 0.09% sodium azide
P62324, P62325
BTG1
KLH conjugated synthetic peptide between 92-118 amino acids from the central region of human BTG1
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote