Learn More
C10orf47 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544380
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15516482
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: LCFRPGPALP STRARQSFPG PRQPNGAQDW RRADSLPRPQ GITVQFAGRG Sequence homology: Human: 100%
C10orf47 Polyclonal antibody specifically detects C10orf47 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C10orf47
Polyclonal
Unconjugated
PROSER2
5430407P10Rik; AU067770; C10orf47; proline and serine rich 2; proline and serine-rich protein 2; Proser2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
254427
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q86WR7
PROSER2
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human C10orf47