missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C11orf54 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA542029

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15535202

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: CPDLTKEPFT FPVKGICGKT RIAEVGGVPY LLPLVNQKKV YDLNKIAKEI Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 86%; Rat: 100%; Zebrafish: 79%

C11orf54 Polyclonal antibody specifically detects C11orf54 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C11orf54
Polyclonal
Unconjugated
C11orf54
C11orf54; chromosome 11 open reading frame 54; ester hydrolase C11orf54; Ester hydrolase C11orf54 homolog; LP4947; PTD012; PTOD012; RGD1309534; similar to RIKEN cDNA 4931406C07
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
28970
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9H0W9
C11orf54
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C11orf54
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote