missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C12orf41 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA531577

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13406107

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 18-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, Jurkat, Raji. Predicted reactivity: Mouse (99%), Rat (98%), Zebrafish (81%), Xenopus laevis (83%), Pig (100%), Bovine (99%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

C12orf41 Polyclonal antibody specifically detects C12orf41 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C12orf41
Polyclonal
Unconjugated
KANSL2
2310037I24Rik; B930009D17; C12orf41; Kansl2; KAT8 regulatory NSL complex subunit 2; non-specific lethal 2 homolog; NSL complex protein NSL2; NSL2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54934
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9H9L4
KANSL2
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 82 and 330 of Human C12orf41
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote