Learn More
C14orf1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA532681
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13494349
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset, Elephant, Panda, Bat, Rabbit, Guinea pig (100%).
C14orf1 Polyclonal antibody specifically detects C14orf1 in Guinea Pig, Human, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
C14orf1
Polyclonal
Unconjugated
ERG28
AD-011; C14orf1; chromosome 14 open reading frame 1; ERG28; HSPC288; NET51; Probable ergosterol biosynthetic protein 28; x0006
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100337837, 100714408, 11161
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q9UKR5
ERG28
Synthetic 15 amino acid peptide from C-Terminus of human C14orf1.
50 μg
Primary
Guinea Pig, Human, Rabbit