Learn More
C14orf130 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542324
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15575392
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MIQCVVCEDW FHGRHLGAIP PESGDFQEMV CQACMKRCSF LWAYAAQLAV Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 93%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%
C14orf130 Polyclonal antibody specifically detects C14orf130 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C14orf130
Polyclonal
Unconjugated
UBR7
5730410I19Rik; AA589405; AW557761; C14orf130; C21H14ORF130; fb74a06; hypothetical protein LOC322815; LOW QUALITY PROTEIN: putative E3 ubiquitin-protein ligase UBR7; N-recognin-7; Putative E3 ubiquitin-protein ligase UBR7; RGD1359144; RING-type E3 ubiquitin transferase UBR7; ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 7; ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 7 (putative); Ubr7; wu:fb74a06; wu:fi29b06; zgc:55404
Rabbit
Protein A
RUO
55148
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8N806
UBR7
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C14orf130