missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NO66 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA518655

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11336633

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology.

NO66 Polyclonal antibody specifically detects NO66 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

NO66
Polyclonal
Unconjugated
RIOX1
2410016O06Rik; 60S ribosomal protein L8 histidine hydroxylase; bifunctional lysine-specific demethylase and histidyl-hydroxylase NO66; C14orf169; chromosome 14 open reading frame 169; FLJ21802; histone lysine demethylase NO66; hsNO66; lysine-specific demethylase NO66; Mapjd; MNCb-7109; myc associated protein with JmjC domain; MYC-associated protein with JmjC domain; NO66; nucleolar protein 66; RGD1307704; Ribosomal oxygenase 1; Ribosomal oxygenase NO66; RIKEN cDNA 2410016O06 gene; Riox1; ROX; similar to RIKEN cDNA 2410016O06; up-regulated in lung cancer 2; URLC2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
79697
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H6W3
RIOX1
Synthetic peptide sequence (GAQHSDSKDPR) corresponding to the internal amino acids of C14orf169
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote