Learn More
C14orf68 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518647
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11356623
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C14orf68 Polyclonal antibody specifically detects C14orf68 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
C14orf68
Polyclonal
Unconjugated
SLC25A47
C14orf68; HCC-down-regulated mitochondrial carrier protein; HDMCP; Hepatocellular carcinoma down-regulated mitochondrial carrier protein; hepatocellular carcinoma-downregulated mitochondrial carrier protein; HMFN1655; SLC25A47; Solute carrier family 25 member 47; solute carrier family 25, member 47
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
283600
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q6Q0C1
SLC25A47
Synthetic peptide sequence (RYGNPDAKPTKAD) corresponding to the internal amino acids of C14orf68