Learn More
HAUS4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA528494
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13472607
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: Jurkat. Predicted reactivity: Mouse (83%), Rat (84%), Bovine (87%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
HAUS4 Polyclonal antibody specifically detects HAUS4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
HAUS4
Polyclonal
Unconjugated
Haus4
9430093H08Rik; AU016300; C14orf94; D14Ertd500e; HAUS augmin like complex subunit 4; HAUS augmin-like complex subunit 4; HAUS augmin-like complex, subunit 4; HAUS4; homologous to Augmin subunits; RGD1305288
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
54930
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9H6D7
Haus4
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 214 of Human C14orf94