Learn More
KLHL36 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540938
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15544502
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: FCCEYLEQEV SEDNYLYLQE LASIYSLKRL DAFIDGFILN HFGTLSFTPD Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 83%
KLHL36 Polyclonal antibody specifically detects KLHL36 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
KLHL36
Polyclonal
Unconjugated
KLHL36
C16orf44; C18H16orf44; CH73-77K24.1; hypothetical protein LOC553604; kelch like family member 36; kelch-like 36; kelch-like family member 36; kelch-like protein 36; Klhl36; LOW QUALITY PROTEIN: kelch-like protein 36; Unknown (protein for MGC:128624); zgc:110268
Rabbit
Protein A
RUO
79786
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8N4N3
KLHL36
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C16ORF44