Learn More
Njmu-R1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544812
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15556642
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: SSHYCLYSYR GSRLAQQRGD SEDGSPSGTN AETPSGDDFS LSLADTNLPS Sequence homology: Cow: 79%; Dog: 86%; Guinea Pig: 93%; Horse: 92%; Human: 100%; Rabbit: 86%; Rat: 93%
Njmu-R1 Polyclonal antibody specifically detects Njmu-R1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Njmu-R1
Polyclonal
Unconjugated
C17orf75
5730455P16Rik; C17orf75; chromosome 17 open reading frame 75; NJMU-R1; Protein Njmu-R1; RGD1310429; RIKEN cDNA 5730455P16 gene; sensitization to ricin complex subunit 2; similar to Protein Njmu-R1; spermatogenesis-related protein; SRI2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
64149
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9HAS0
C17orf75
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C17orf75