missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C17orf78 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA544393

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15576482

  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: LGARKLCQCQ WLWRWQKKGG QPPGTAESKP DSQPQKVGQD AANSSNPKKA Sequence homology: Human: 100%

C17orf78 Polyclonal antibody specifically detects C17orf78 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C17orf78
Polyclonal
Unconjugated
C17orf78
C17orf78; chromosome 17 open reading frame 78; uncharacterized protein C17orf78
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
284099
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8N4C9
C17orf78
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C17orf78
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote