Learn More
TPGS2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531682
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13476207
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: HCT116. Predicted reactivity: Mouse (85%), Rat (85%), Rhesus Monkey (99%), Bovine (94%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
TPGS2 Polyclonal antibody specifically detects TPGS2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TPGS2
Polyclonal
Unconjugated
TPGS2
C18orf10; HMFN0601; HsT3006; L17; PGs2; TPGS2; Tubulin polyglutamylase complex subunit 2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
25941
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q68CL5
TPGS2
Recombinant protein fragment corresponding to a region within amino acids 83 and 284 of Human C18orf10