Learn More
C18orf34 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA531601
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13456127
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
C18orf34 Polyclonal antibody specifically detects C18orf34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C18orf34
Polyclonal
Unconjugated
CCDC178
C18orf34; CCDC178; coiled-coil domain containing 178; coiled-coil domain-containing protein 178
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
374864
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q5BJE1
CCDC178
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 41 and 254 of Human C18orf34