Learn More
C1D Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519053
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11327033
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C1D Polyclonal antibody specifically detects C1D in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1D
Polyclonal
Unconjugated
C1D
1110036E10Rik; AI875855; C1D; C1D DNA-binding protein; C1D nuclear receptor corepressor; C1D nuclear receptor co-repressor; hC1D; LRP1; mC1D; MGC12261; MGC14659; MGC188504; nuclear DNA binding protein; nuclear DNA binding protein, pseudogene 1; nuclear DNA-binding protein; nuclear nucleic acid-binding protein C1D; rCG23324; RGD1560600; Rrp47; small unique nuclear co-repressor; small unique nuclear receptor corepressor; small unique nuclear receptor co-repressor; SUNCOR; Sun-CoR
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
10438
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13901
C1D
Synthetic peptide sequence (SKNASKVANKGKSKS) corresponding to the C-terminus amino acids of C1D