Learn More
C1GALT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA535246
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15397654
  • 471.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C1GALT1 Polyclonal antibody specifically detects C1GALT1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1GALT1
Polyclonal
Unconjugated
C1GALT1
2210410E06Rik; AV284120; B3Gal-T8; Beta-1,3-galactosyltransferase; C1GALT; C1GALT1; Core 1 beta1,3-galactosyltransferase 1; core 1 beta3-Gal-T; core 1 beta3-Gal-T1; core 1 O-glycan T-synthase; Core 1 synthase; core 1 synthase, glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1; core 1 synthase, glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase, 1; core 1 UDP-galactose:N-acetylgalactosamine-alpha-R beta 1,3-galactosyltransferase 1; core1 UDP-galactose:N-acetylgalactosamine-alpha-R beta 1,3-galactosyltransferase (C1galt1); core1 UDP-galactose:N-acetylgalactosamine-alpha-R beta 1,3-galactosyltransferase 1; core1 UDP-galactose:N-acetylgalactosamine-alpha-R beta 13-galactosyltransferase (C1galt1); glycoprotein-N-acetylgalactosamine 3-beta-galactosyltransferase 1; Plt1; T-syn; T-synthase
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
56913, 94192
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.45 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q9JJ06, Q9NS00
C1GALT1
KLH conjugated synthetic peptide between 115-144 amino acids from the central region of human C1GALT1
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
Ig