missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1orf111 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA528542

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13462657

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: PC-3, SK-N-SH. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

C1orf111 Polyclonal antibody specifically detects C1orf111 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C1orf111
Polyclonal
Unconjugated
SPATA46
1700015E13Rik; C1orf111; chromosome 1 open reading frame 111; HSD20; RGD1565283; RIKEN cDNA 1700015E13 gene; RP11-565P22.3; similar to novel protein; SPATA46; Spermatogenesis-associated protein 46; uncharacterized protein C1orf111; uncharacterized protein C1orf111 homolog
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
284680
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q5T0L3
SPATA46
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 249 of Human C1orf111
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote