missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1orf127 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA546338

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15577142

  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: LVELEYPFQA GRGASLQQEL TEPTLALSAE SHRPPELQDS VEGLSERPSR Sequence homology: Human: 100%

C1orf127 Polyclonal antibody specifically detects C1orf127 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C1orf127
Polyclonal
Unconjugated
C1orf127
C1orf127; chromosome 1 open reading frame 127; uncharacterized protein C1orf127
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
148345
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q8N9H9
C1orf127
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human C1orf127
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote