missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1orf165 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA521829

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13249818

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, HepG2, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Mouse (97%), Rat (95%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (96%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

C1orf165 Polyclonal antibody specifically detects C1orf165 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C1orf165
Polyclonal
Unconjugated
BEND5
2310026E23Rik; BEN domain containing 5; BEN domain-containing protein 5; BEND5; C1orf165
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79656
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q7L4P6
BEND5
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 255 of C1orf165 (Uniprot ID#Q7L4P6)
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote