Learn More
C1QB Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542554
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15585542
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: AYNTFQVTTG GMVLKLEQGE NVFLQATDKN SLLGMEGANS IFSGFLLFPD Sequence homology: Dog: 92%; Horse: 82%; Human: 100%
C1QB Polyclonal antibody specifically detects C1QB in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1QB
Polyclonal
Unconjugated
C1QB
C1QB; C1QTNF5; complement C1q B chain; complement C1q chain B; complement C1q subcomponent subunit B; complement component 1, q subcomponent, B chain; complement component 1, q subcomponent, beta polypeptide; complement component C1q, B chain; complement subcomponent C1q chain B; CTRP5; DKFZP586B0621; LORD
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
713
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P02746
C1QB
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human C1QB