Learn More
C1QA Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514208
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10854551
  • 502.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C1QA Polyclonal antibody specifically detects C1QA in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1QA
Polyclonal
Unconjugated
C1qa
AI255395; C1q; C1QA; complement C1q A chain; complement C1q chain A; complement C1q subcomponent subunit A; complement component 1, q subcomponent, A chain; complement component 1, q subcomponent, alpha polypeptide; complement component C1q, A chain
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
712
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P02745
C1qa
KLH conjugated synthetic peptide between 198-227 amino acids from the C-terminal region of human C1QA
400 μL
Primary
Human
Antibody
Ig