Learn More
C1QBP Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514989
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10338359
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
C1QBP Polyclonal antibody specifically detects C1QBP in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C1QBP
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q07021
C1QBP
KLH conjugated synthetic peptide between 76-104 amino acids from the central region of human C1QBP
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
C1QBP
AA407365; AA986492; ASF/SF2-associated protein p32; C1q globular domain-binding protein; C1QBP; complement C1q binding protein; complement component 1 Q subcomponent-binding protein, mitochondrial; complement component 1, q subcomponent binding protein; D11Wsu182e; GC1QBP; gC1qR; gC1Q-R; gC1q-R protein; glycoprotein gC1qBP; HABP1; Hyaluronan-binding protein 1; mitochondrial matrix protein p32; p32; p33; RPA; SF2AP32; SF2p32; splicing factor SF2-associated protein
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
708
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles