missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TOX2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA540307

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15544072

  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: TSQTYNGQSE NNEDYEIPPI TPPNLPEPSL LHLGDHEASY HSLCHGLTPN Sequence homology: Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%

TOX2 Polyclonal antibody specifically detects TOX2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TOX2
Polyclonal
Unconjugated
TOX2
AI851523; AV026525; BI987407; C20orf100; dJ1108D11.2; dJ495O3.1; GCX1; Gcx-1; granulosa cell HMG box 1; granulosa cell HMG box protein 1; granulosa cell HMG-box protein 1; granulosa cell HMG-box protein-1; LOW QUALITY PROTEIN: TOX high mobility group box family member 2; RxHMG1; TOX high mobility group box family member 2; TOX2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
84969
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96NM4
TOX2
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C20ORF100
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote