missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C20orf132 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA544063

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15586322

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: PHLENLDTII KLPLRFQRLG HLVALMALLC GDPQEKVAEE AAEGIHSLLH Sequence homology: Human: 100%; Mouse: 85%

C20orf132 Polyclonal antibody specifically detects C20orf132 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C20orf132
Polyclonal
Unconjugated
MROH8
4922505G16Rik; C20orf131; C20orf132; dJ621N11.3; dJ621N11.4; maestro heat like repeat family member 8; maestro heat-like repeat family member 8; maestro heat-like repeat-containing protein family member 8; MROH8; Protein MROH8
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
140699
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9H579
MROH8
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C20orf132
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote