Learn More
C20orf194 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540433
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15514152
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: FVNFFGDKTD FHPLMDQFMN DYVEEANREI EKYNQELEQQ EYHDLFELKP Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 86%; Pig: 93%; Rabbit: 93%; Rat: 86%; Yeast: 83%
C20orf194 Polyclonal antibody specifically detects C20orf194 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C20orf194
Polyclonal
Unconjugated
C20orf194
C20orf194; chromosome 20 open reading frame 194; RGD1565616; Uncharacterized protein C20orf194; uncharacterized protein C20orf194 homolog
Rabbit
Protein A
RUO
25943
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q5TEA3
C20orf194
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human C20ORF194