missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C21orf2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA531331

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13455847

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, Jurkat, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

C21orf2 Polyclonal antibody specifically detects C21orf2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

C21orf2
Polyclonal
Unconjugated
CFAP410
C21orf2; C21orf-HUMF09G8.5; cDNA A2-YF5; CFAP410; chromosome 21 open reading frame 2; Cilia- and flagella-associated protein 410; cu002; leucine rich repeat containing 76; leucine-rich repeat-containing protein 76; LRRC76; nuclear encoded mitochondrial protein C21orf2; protein C21orf2; YF5; YF5/A2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
755
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.72 mg/mL
0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O43822
CFAP410
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 1 and 192 of Human C21orf2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote