Learn More
C21orf59 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA542790
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15525692
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: VLLHVKRGDE SQFLLQAPGS TELEELTVQV ARVYNGRLKV QRLCSEMEEL Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 92%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 93%; Rat: 100%
C21orf59 Polyclonal antibody specifically detects C21orf59 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
C21orf59
Polyclonal
Unconjugated
C21ORF59
C21orf48; C21orf59; CFAP298; chromosome 21 open reading frame 59; CILD26; Cilia- and flagella-associated protein 298; FBB18; Kur; prostate cancer upregulated protein 1; Protein kurly homolog; UPF0769 protein C21orf59
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
56683
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P57076
C21ORF59
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human C21orf59